3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
PC49500-25G PC49500-5G
APOSPC49500-25GEA 615 EUR
APOSPC49500-25G APOSPC49500-5G
3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
3-(Trifluoromethyl)piperidine
Formule: C₆H₁₀F₃N
Kookpunt: 74…75 °C/33mmHg
Dichtheid: 1,154 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 28 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02183561
CAS nummer: 768-31-0