5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4951-1G PC4951-500MG
APOSPC4951-1GEA 1070 EUR
APOSPC4951-1G APOSPC4951-500MG
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carboxylic acid
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉ClF₃N₃O₃
Smeltpunt: 161…163 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00202620
CAS nummer: 251097-82-2