5-Bromo-2-methox-3-(trifluoromethyl)ypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC49527-1G PC49527-5G PC49527-10G
APOSPC49527-1GEA 22 EUR
APOSPC49527-1G APOSPC49527-5G APOSPC49527-10G
5-Bromo-2-methox-3-(trifluoromethyl)ypyridine
5-Bromo-2-methox-3-(trifluoromethyl)ypyridine
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185815
CAS nummer: 1214377-42-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III