2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49531-5G PC49531-25G PC49531-100G
APOSPC49531-5GEA 22 EUR
APOSPC49531-5G APOSPC49531-25G APOSPC49531-100G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657954
CAS nummer: 81107-97-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable