Methyl-4-amino-3-fluoro-5-iodobenzoate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC49533-1G PC49533-250MG PC49533-5G
APOSPC49533-1GEA 287 EUR
APOSPC49533-1G APOSPC49533-250MG APOSPC49533-5G
Methyl-4-amino-3-fluoro-5-iodobenzoate 95+%
Methyl-4-amino-3-fluoro-5-iodobenzoate
Formule: C₈H₇FINO₂
Smeltpunt: 115…117 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13176511
CAS nummer: 1123172-01-9