3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49536-1G PC49536-500MG
APOSPC49536-1GEA 263 EUR
APOSPC49536-1G APOSPC49536-500MG
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₈H₃ClF₃N
Kookpunt: 24 °C/0,1mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11840989
CAS nummer: 1135283-18-9