Isopropyl trifluoroacetate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Isopropyltrifluoroacetate, Trifluoroacetic isopropyl ester
PC4954-25G PC4954-100G PC4954-500G
APOSPC4954-25GEA 27.8 EUR
APOSPC4954-25G APOSPC4954-100G APOSPC4954-500G
Isopropyl trifluoroacetate 99%
Isopropyl trifluoroacetate
Formule: C₅H₇F₃O₂
Kookpunt: 73 °C/749mmHg
Smeltpunt: < –78 °C
Dichtheid: 1,108 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –8 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013566
CAS nummer: 400-38-4
EINECS: 206-922-1
UN: 2924
ADR: 3+8,II