2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-Difluoropyridine-4-carboxylic acid
PC49549-5G PC49549-25G
APOSPC49549-5GEA 227 EUR
APOSPC49549-5G APOSPC49549-25G
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Smeltpunt: 163…168 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09031174
CAS nummer: 851386-31-7