2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49550-1G PC49550-250MG PC49550-5G
APOSPC49550-1GEA 68.7 EUR
APOSPC49550-1G APOSPC49550-250MG APOSPC49550-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂F₅N
Kookpunt: 82…83 °C/400mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16610846
CAS nummer: 1215034-77-7
UN: 1993
ADR: 3,III