2,4-Dichloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC49575-1G PC49575-5G PC49575-2G
APOSPC49575-1GEA 213 EUR
APOSPC49575-1G APOSPC49575-5G APOSPC49575-2G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂Cl₂F₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 112290-01-4