1-Chloro-2,6-difluorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4958-5G PC4958-1G PC4958-25G
APOSPC4958-5GEA 22 EUR
APOSPC4958-5G APOSPC4958-1G APOSPC4958-25G
1-Chloro-2,6-difluorobenzene 98%
1-Chloro-2,6-difluorobenzene
Formule: C₆H₃ClF₂
Kookpunt: 131 °C
Dichtheid: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 34 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142604
CAS nummer: 38361-37-4
UN: 1993
ADR: 3,III