(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC49584-1G PC49584-5G
APOSPC49584-1GEA 184 EUR
APOSPC49584-1G APOSPC49584-5G
(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₇F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226623
CAS nummer: 21249-93-4