Lanthanum(III) fluoride, anhydrous 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Lanthanum trifluoride
PC4960-100G PC4960-500G
APOSPC4960-100GEA 148 EUR
APOSPC4960-100G APOSPC4960-500G
Lanthanum(III) fluoride, anhydrous 99,9%
Lanthanum(III) fluoride
Formule: F₃La
MW: 195.9 g/mol
Kookpunt: 2230 °C
Smeltpunt: 1493 °C
Dichtheid: 5.936 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011073
CAS nummer: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8