5-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinoxaline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49608-1G PC49608-250MG PC49608-500MG PC49608-5G
APOSPC49608-1GEA 523 EUR
APOSPC49608-1G APOSPC49608-250MG APOSPC49608-500MG APOSPC49608-5G
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinoxaline
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinoxaline
Formule: C₉H₄BrF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18089243
CAS nummer: 1287218-49-8