3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49617-1G PC49617-25G PC49617-5G
APOSPC49617-1GEA 24.9 EUR
APOSPC49617-1G APOSPC49617-25G APOSPC49617-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid 96%
3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Smeltpunt: 140…141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261248
CAS nummer: 28314-81-0