Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4963-5G PC4963-25G PC4963-100G
APOSPC4963-5GEA 68.7 EUR
APOSPC4963-5G APOSPC4963-25G APOSPC4963-100G
Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate
Formule: C₃F₉LaO₉S₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077560
CAS nummer: 52093-26-2
UN: 3261
ADR: 8,II