1-Bromo-5-fluoro-2,4-dinitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-2,4-dinitro-5-fluorobenzene
PC49630-1G PC49630-5G
APOSPC49630-1GEA 58.6 EUR
APOSPC49630-1G APOSPC49630-5G
1-Bromo-5-fluoro-2,4-dinitrobenzene
1-Bromo-5-fluoro-2,4-dinitrobenzene
Formule: C₆H₂BrFN₂O₄
Smeltpunt: 93 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024181
CAS nummer: 400-91-9