4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC49639-1G
PC49639-25G
PC49639-5G
APOSPC49639-1GEA
26.3
EUR
APOSPC49639-1G
APOSPC49639-25G
APOSPC49639-5G
4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Formule:
C₇H₂BrF₂N Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11847049 CAS nummer: 133541-45-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |