2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49644-25G PC49644-5G PC49644-1G
APOSPC49644-25GEA 222 EUR
APOSPC49644-25G APOSPC49644-5G APOSPC49644-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 96%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O
MW: 243.01 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025361
CAS nummer: 916420-44-5
UN: 3265
ADR: 8 II