2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49666-1G PC49666-5G PC49666-250MG
APOSPC49666-1GEA 304 EUR
APOSPC49666-1G APOSPC49666-5G APOSPC49666-250MG
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Formule: C₄H₆F₂O
Kookpunt: 134…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797748
CAS nummer: 509072-57-5
UN: 1987
ADR: 3,III