5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49672-1G PC49672-5G
APOSPC49672-1GEA 263 EUR
APOSPC49672-1G APOSPC49672-5G
5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 97%
5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22199307
CAS nummer: 1332392-76-3