2,4,5-Trifluorobenzonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC49703-100G PC49703-25G PC49703-5G
APOSPC49703-100GEA 157 EUR
APOSPC49703-100G APOSPC49703-25G APOSPC49703-5G
2,4,5-Trifluorobenzonitrile 96%
2,4,5-Trifluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013289
CAS nummer: 98349-22-5