2',3'-Difluoroacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(2,3-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,3-Difluorophenyl)ethanone, 2,3-Difluoroacetophenone
PC49704-100G PC49704-25G PC49704-5G
APOSPC49704-100GEA 254 EUR
APOSPC49704-100G APOSPC49704-25G APOSPC49704-5G
2',3'-Difluoroacetophenone 97%
2',3'-Difluoroacetophenone
Formule: C₈H₆F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061274
CAS nummer: 18355-80-1