4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Chloro-2-fluorobenzeneacetonitrile
PC49721-100G PC49721-25G PC49721-5G
APOSPC49721-100GEA 192 EUR
APOSPC49721-100G APOSPC49721-25G APOSPC49721-5G
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 95%
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01312758
CAS nummer: 75279-53-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III