3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde, technical
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
3-Fluoro-5-tolualdehyde, 5-Fluoro-m-tolylaldehyde, 5-Fluoro-m-tolualdehyde
PC49722-1G
PC49722-25G
PC49722-5G
APOSPC49722-1GEA
22
EUR
APOSPC49722-1G
APOSPC49722-25G
APOSPC49722-5G
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde, technical
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formule:
C₈H₇FO MW: 138.14 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03094315 CAS nummer: 189628-39-5 |