2-Amino-5-fluorobenzonitrile 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4978-25G PC4978-5G PC4978-100G
APOSPC4978-25GEA 70.1 EUR
APOSPC4978-25G APOSPC4978-5G APOSPC4978-100G
2-Amino-5-fluorobenzonitrile 99%
2-Amino-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136.13 g/mol
Kookpunt: 138 °C/15mmHg
Smeltpunt: 92…96 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02683869
CAS nummer: 61272-77-3