3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4987-1G PC4987-5G PC4987-25G
APOSPC4987-1GEA 26.3 EUR
APOSPC4987-1G APOSPC4987-5G APOSPC4987-25G
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
Formule: C₇H₄ClFO₂
Smeltpunt: 95…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039291
CAS nummer: 82128-69-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III