4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Fluoro-3-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
PC4989-1G PC4989-5G
APOSPC4989-1GEA 231 EUR
APOSPC4989-1G APOSPC4989-5G
4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₃BFNO₃
Smeltpunt: 152…154 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08235050
CAS nummer: 874219-31-5