3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-5-hydroxybenzotrifluoride
PC499004-1G PC499004-25G PC499004-5G
APOSPC499004-1GEA 22 EUR
APOSPC499004-1G APOSPC499004-25G APOSPC499004-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11041083
CAS nummer: 1025718-84-6