3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC499005-1G PC499005-250MG PC499005-5G
APOSPC499005-1GEA 163 EUR
APOSPC499005-1G APOSPC499005-250MG APOSPC499005-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₄BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15142929
CAS nummer: 1197239-47-6