4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC499006-10G PC499006-5G PC499006-25G
APOSPC499006-10GEA 151 EUR
APOSPC499006-10G APOSPC499006-5G APOSPC499006-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₄BrF₃O₂
Smeltpunt: 45…48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660164
CAS nummer: 886499-93-0