3-Bromo-2,6-difluoroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500008-1G PC500008-250MG PC500008-5G
APOSPC500008-1GEA 24.9 EUR
APOSPC500008-1G APOSPC500008-250MG APOSPC500008-5G
3-Bromo-2,6-difluoroaniline 95%
3-Bromo-2,6-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22627833
CAS nummer: 1262198-07-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III