p-Tolyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500030-5G PC500030-25G
APOSPC500030-5GEA 76.4 EUR
APOSPC500030-5G APOSPC500030-25G
p-Tolyl trifluoromethanesulphonate 97%
p-Tolyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₇F₃O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192507
CAS nummer: 29540-83-8
UN: 3265
ADR: 8,II