1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene, 3-Bromobenzal fluoride
PC50007-100G PC50007-25G PC50007-5G
APOSPC50007-100GEA 454 EUR
APOSPC50007-100G APOSPC50007-25G APOSPC50007-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene 98%
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene
Formule: C₇H₅BrF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368984
CAS nummer: 29848-59-7