1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50008-25G PC50008-5G
APOSPC50008-25GEA 346 EUR
APOSPC50008-25G APOSPC50008-5G
1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274321
CAS nummer: 87327-65-9