(3,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,5-Difluoro-α-toluenesulphonyl chloride
PC50011-1G PC50011-250MG
APOSPC50011-1GEA 87.6 EUR
APOSPC50011-1G APOSPC50011-250MG
(3,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09743349
CAS nummer: 163295-74-7
UN: 3261
ADR: 8,III