(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(Trifluoromethyl)benzylsulphonyl chloride
PC50013-1G PC50013-250MG PC50013-500MG PC50013-5G
APOSPC50013-1GEA 48.3 EUR
APOSPC50013-1G APOSPC50013-250MG APOSPC50013-500MG APOSPC50013-5G
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₂S
Smeltpunt: 59…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631926
CAS nummer: 127162-96-3