4-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Trifluoromethoxy)benzylsulphonyl chloride
PC50014-1G PC50014-250MG
APOSPC50014-1GEA 110 EUR
APOSPC50014-1G APOSPC50014-250MG
4-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride
4-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09811274
CAS nummer: 683813-55-0
UN: 3261
ADR: 8,III