3-Fluoro-5-methoxyphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500163-10G PC500163-1G PC500163-5G
APOSPC500163-10GEA 379 EUR
APOSPC500163-10G APOSPC500163-1G APOSPC500163-5G
3-Fluoro-5-methoxyphenol
3-Fluoro-5-methoxyphenol
Formule: C₇H₇FO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11848782
CAS nummer: 850793-25-8