4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500166-1G PC500166-5G PC500166-25G
APOSPC500166-1GEA 155 EUR
APOSPC500166-1G APOSPC500166-5G APOSPC500166-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₄F₄O₂
MW: 196.1 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660257
CAS nummer: 886501-26-4