4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500169-10G PC500169-1G PC500169-5G
APOSPC500169-10GEA 484 EUR
APOSPC500169-10G APOSPC500169-1G APOSPC500169-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol 97+%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₄BrF₃O₂
Smeltpunt: 51…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09037798
CAS nummer: 690264-39-2