N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N-cyclopropylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chloro-2-(cyclopropylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC50017-1G PC50017-5G
APOSPC50017-1GEA 176 EUR
APOSPC50017-1G APOSPC50017-5G
N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N-cyclopropylamine
N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N-cyclopropylamine
Formule: C₉H₈ClF₃N₂
Smeltpunt: 49…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11117304
CAS nummer: 1031619-96-1