2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500182-1G PC500182-5G
APOSPC500182-1GEA 137 EUR
APOSPC500182-1G APOSPC500182-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃N
Smeltpunt: 51…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832278
CAS nummer: 1000515-00-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III