(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500183-1G PC500183-5G
APOSPC500183-1GEA 146 EUR
APOSPC500183-1G APOSPC500183-5G
(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218.18 g/mol
Smeltpunt: 105…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832279
CAS nummer: 1000546-18-8