4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500184-10G PC500184-25G PC500184-5G
APOSPC500184-10GEA 0 EUR
APOSPC500184-10G APOSPC500184-25G APOSPC500184-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₇BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21603958
CAS nummer: 330794-03-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III