2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500188-10G PC500188-5G
APOSPC500188-10GEA 101 EUR
APOSPC500188-10G APOSPC500188-5G
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
MW: 214.037 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09804785
CAS nummer: 305800-60-6