2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50022-1G PC50022-250MG
APOSPC50022-1GEA 676 EUR
APOSPC50022-1G APOSPC50022-250MG
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₃
Smeltpunt: 118…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14584806
CAS nummer: 1221792-53-5