2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500239-1G PC500239-5G PC500239-250MG
APOSPC500239-1GEA 99.3 EUR
APOSPC500239-1G APOSPC500239-5G APOSPC500239-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₅O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412249
CAS nummer: 1048921-49-8