5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methoxybenzene
PC500250-1G PC500250-250MG PC500250-5G
APOSPC500250-1GEA 29.2 EUR
APOSPC500250-1G APOSPC500250-250MG APOSPC500250-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
Formule: C₇H₅BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784265
CAS nummer: 146447-18-9