5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC500254-1G PC500254-250MG PC500254-5G
APOSPC500254-1GEA 26.3 EUR
APOSPC500254-1G APOSPC500254-250MG APOSPC500254-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenol
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenol
Formule: C₆H₃BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08436979
CAS nummer: 148254-32-4